Läs mer
DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt, 97+%
Produktkod. 11345229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345229 5 g 5g
11335229 1 g 1g
11355229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18636.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5094-24-6 | C4H7NaO3 | 126.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5094-24-6
Molekylformel C4H7NaO3
Molekylvikt (g/mol) 126.09
MDL-nummer MFCD00004565
InChI-nyckel MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium 2-hydroxybutanoate, sodium 2-hydroxybutyrate, sodium dl-2-hydroxybutyrate, 2-hydroxybutyric acid sodium salt, dl-2-hydroxybutyric acid sodium salt, sodium hydroxybutyrate, acmc-1btqj, sodium, a-hydroxybutyrate, sodium 2-oxidanylbutanoate, sodiumdl-2-hydroxybutyrate
PubChem CID 23663641
IUPAC-namn natrium;2-hydroxibutanoat
LEDER [Na+].CCC(O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Hydroxybutyric acid sodium salt
Smältpunkt 153°C to 157°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4825104
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 126.09
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.