Läs mer
DL-2-Methyl-1-butanol, 98%
Produktkod. 10051730 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10051730 100 mL Glasflaska 100ml
10646362 25 mL Glasflaska 25ml
10245870 1 L Glasflaska 1 L
10183300 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10051730 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158271000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137-32-6
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004743
InChI-nyckel QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC-namn 2-metylbutan-1-ol
LEDER CCC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Methyl-1-butanol
Namnnotering 98%
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 130.0°C
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(CH3)CH2OH
Brytningsindex 1.4090 to 1.4110
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 388
Merck Index 15, 6104
Löslighetsinformation Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viskositet 5.1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.