Läs mer
DL-2-metylsmörsyra, TRC
Produktkod. 30474543
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30474543 25 g
1 options
Produktkod. 30474543 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29486525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbutyric acid
CAS 116-53-0
Molekylformel C5 H10 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Methylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-methyl- (6CI, 8CI), Butyric acid, α-methyl- (3CI), (±)-2-Methylbutanoic acid, (±)-2-Methylbutyric acid, (±)-Methylethylacetic acid, (±)-α-Methylbutyric acid, 2-Ethylpropanoic acid, 2-Methyl-n-butyric acid, 2-Methylbutyric acid, DL-2-Methylbutanoic acid, DL-2-Methylbutyric acid, DL-α-Methylbutyric acid, Active valeric acid, Ethylmethylacetic acid, Hydroangelic acid, Methylethylacetic acid, NSC 7304, α-Methyl-n-butyric acid, α-Methylbutyric acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
LEDER CCC(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-metylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.0681