Läs mer
DL-2-Naphthylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-2-Naphthylalanine |
| CAS | 14108-60-2 |
| Molekylformel | C13H13NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | alpha-Amino-2-naphthalenepropanoic Acid, 2-Naphthalenealanine, 2-Naphthylalanine, 3-(2-Naphthyl)-DL-alanine, DL-3-(2-Naphthyl)alanine, DL-beta-(2-Naphthyl)alanine, NSC 69865, beta-(2-Naphthyl)-DL-Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16) |
| LEDER | NC(Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.0946 |