Läs mer
DL-2-Octanol, 97%
Produktkod. 10071390 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10071390 100 mL Glasflaska 100ml
10183510 5 mL Glass bottle 5ml
10795221 1 L Glasflaska 1 L
10155253 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10071390 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129411000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-96-6
MDL-nummer MFCD00004591
InChI-nyckel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-namn oktan-2-ol
LEDER CCCCCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Octanol
Smältpunkt -38°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 174°C to 181°C
Flampunkt 72°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H18O
Linjär formel CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4250 to 1.427
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Merck Index 15, 6841
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Formel vikt 130.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Octanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.