Läs mer
DL-2-oktanol, 97 %
Produktkod. 10795221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10795221 1 L Glasflaska 1 L
10183510 5 mL Glasflaska 5ml
10071390 100 mL Glasflaska 100ml
10155253 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10795221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129410010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-96-6
MDL-nummer MFCD00004591
InChI-nyckel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-namn oktan-2-ol
LEDER CCCCCCC(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-2-Octanol
Smältpunkt -38 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 174 °C till 181 °C
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H18O
Linjär formel CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4250 till 1,427
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Merck Index 15, 6841
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med alkohol och eter, löslig i de flesta organiska lösningsmedel
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Formel vikt 130.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-2-Octanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.