Läs mer
DL-2-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10616724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616724 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10467710 500 mL Glasflaska 500ml
10397150 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10616724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129980025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6032-29-7 | C5H12O | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6032-29-7
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004579
InChI-nyckel JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentanol, sec-amyl alcohol, methylpropylcarbinol, sec-pentyl alcohol, pentanol-2, methyl propyl carbinol, 2-pentyl alcohol, 2-hydroxypentane, 1-methyl-1-butanol, alpha-methylbutanol
PubChem CID 22386
ChEBI CHEBI:77518
IUPAC-namn pentan-2-ol
LEDER CCCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Pentanol
Smältpunkt -50°C
Färg Färglös
Densitet 0.8120g/mL, 0.812
Kokpunkt 118°C to 119°C
Flampunkt 34°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4050 to 1.407
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 384
Rester efter avdunstning 0.003% max.
Merck Index 15, 7231
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 4.1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Pentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.