Läs mer
DL-2-Phenylglycinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-2-Phenylglycinamide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11) |
| Formel vikt | 150.0793 |