Läs mer
DL-2-Piperidine-d9-carboxylic Acid, CDN
Produktkod. 30316974
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316974 0.01 g
30315647 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316974 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND50870.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Pipecolic Acid-d9
CAS 790612-94-1
Molekylformel C6 D9 H2 N O2
Kvantitet 0.01 g
Synonym 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic Acid, 2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, Pipecolic Acid-d9, (RS)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, (±)-2-Piperidinecarboxylic Acid-d9, 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI), 2-Piperidine-2,3,3,4,4,5,5,6,6-d9-carboxylic acid (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7 H,1-4H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D
LEDER [2 H]C1([2 H])NC([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,3,3,4,4,5,5,6,6-nonadeuteriopiperidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 138.21
Formel vikt 138.1355 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity