Läs mer
DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10164570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10164570 5 g Glass bottle 5g
10431851 100 g Plastic bottle 100g
10239213 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10164570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 232930050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 149-87-1
Molekylformel C5H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 129.12
MDL-nummer MFCD00064322
InChI-nyckel ODHCTXKNWHHXJC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-pyroglutamic acid, 2-pyrrolidone-5-carboxylic acid, dl-proline, 5-oxo, 5-oxo-dl-proline, pyroglutamate, h-dl-pyr-oh, pyrrolidonecarboxylic acid, 5-oxoprolinate, d-+-pyroglutamic acid, dl-pidolic acid
PubChem CID 499
ChEBI CHEBI:16010
IUPAC-namn 5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1CCC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Smältpunkt 180.0°C to 185.0°C
Färg White
Tändningsrester 0.3% max.
Förlust vid torkning 0.5% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.67% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formel vikt 129.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.