Läs mer
DL-2-Pyrrolidon-5-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30416963
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30416963 100 g
1 options
Produktkod. 30416963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP997960100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid
CAS 149-87-1
Molekylformel C5H7NO3
Kvantitet 100 g
Synonym 5-oxo-Proline, 5-oxo-DL-Proline, (±)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid, (±)-Pyroglutamic Acid, 5-Oxo-DL-proline, 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid, DL-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic Acid, DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid, DL-Pyroglutamate, DL-Pyroglutamic Acid, DL-Pyrrolidonecarboxylic Acid, NSC 40887
InChI formel InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
LEDER OC(=O)C1CCC(=O)N1
IUPAC-namn 5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 129.11
Formel vikt 129.0426