Läs mer
DL-2-Pyrrolidon-5-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid |
| CAS | 149-87-1 |
| Molekylformel | C5H7NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-oxo-Proline, 5-oxo-DL-Proline, (±)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid, (±)-Pyroglutamic Acid, 5-Oxo-DL-proline, 5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid, DL-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic Acid, DL-2-Pyrrolidone-5-carboxylic Acid, DL-Pyroglutamate, DL-Pyroglutamic Acid, DL-Pyrrolidonecarboxylic Acid, NSC 40887 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)C1CCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.11 |
| Formel vikt | 129.0426 |