Läs mer
DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10720871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10720871 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10720871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 170380250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Namnnotering tech., 90%
CAS 614-19-7
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C9H11NO2
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5CH(NH2)CH2CO2H
MDL-nummer MFCD00008064,MFCD01076238
Beilstein 14, 493
Synonym 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
InChI-nyckel UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 3-amino-3-phenylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 25 g
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
Formel vikt 165.19
Procent renhet ≥96.0%
Kvalitet Technical
Fysisk form Powder