Läs mer
DL-3-Aminoisobutyric Acid Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-3-Aminoisobutyric Acid Hydrate |
| CAS | 214139-20-5 |
| Molekylformel | C4H9NO2 . H2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Amino-2-methylpropanoic Acid Hydrate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.H2O/c1-3(2-5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H2 |
| LEDER | O.NCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-amino-2-methylpropanoic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vikt | 121.0739 |