missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-3-(Benzylthio)lactic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-3-(Benzylthio)lactic Acid |
| CAS | 30134-75-9 |
| Molekylformel | C10H12O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (±)-2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)thio]propanoic Acid, S-Benzyl-3-thio-DL-lactic Acid, 2-Hydroxy-3-[(phenylmethyl)thio]propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3S/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(CSCc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-benzylsulfanyl-2-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.27 |
| Formel vikt | 212.0507 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?