missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-3-Bromophenylalanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-3-Bromophenylalanine |
| CAS | 30163-20-3 |
| Molekylformel | C9H10BrNO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Bromophenylalanine, 2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic Acid, 3-Bromo-DL-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-2-6(4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13) |
| LEDER | C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.09 |
| Formel vikt | 242.9895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?