Läs mer
DL-3-Methyl-2-butanol, 98%
Produktkod. 10427170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10427170 25 mL Glasflaska 25ml
10497350 100 mL Glasflaska 100ml
10065763 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10427170 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149930250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-75-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-75-4
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004527
InChI-nyckel MXLMTQWGSQIYOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methyl-2-butanol, sec-isoamyl alcohol, 2-butanol, 3-methyl, 2-methyl-3-butanol, isopropylmethylcarbinol, methylisopropylcarbinol, 1,2-dimethylpropanol, 1,2-dimethyl-1-propanol, dl-3-methyl-2-butanol, 3-methyl-butan-2-ol
PubChem CID 11732
ChEBI CHEBI:77517
IUPAC-namn 3-metylbutan-2-ol
LEDER CC(C)C(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-3-Methyl-2-butanol
Färg Färglös
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 112.0°C
Flampunkt 39°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(OH)CH3
Brytningsindex 1.4080 to 1.4100
Kvantitet 25 mL
Merck Index 15, 6105
Löslighetsinformation Solubility in water: 28g/L (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskositet 3.8 mPa.s (25°C)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-3-Methyl-2-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.