Läs mer
DL-3-phenyllactic Acid-d3, TRC
Produktkod. 17929089
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17929089 10 mg -
17939089 5 mg -
17938909 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17929089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33556710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 490034-49-6
Molekylformel C9H7D3O3
Molekylvikt (g/mol) 169.19
Synonym Benzenepropanoic-α,β,β-d3 acid, α-hydroxy- (9CI), α-Hydroxybenzenepropanoic-α,β,β-d3 acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic-2,3,3-d3 acid, 3-Phenyllactic-2,3,3-d3 acid, DL-3-Phenyllactic-2,3,3-d3 acid, DL-3-Phenyllactic-2,3,3-D3 acid, β-Phenyllactic-α,β,β-d3 acid, DL-3-Phenyllactic acid-d3
LEDER [2H]C(C(C(O)=O)(O)[2H])([2H])C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-3-phenyllactic Acid-d3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 169.0818
Procent renhet >95%