Läs mer
DL-3-fenyllaktsyra, TRC
Produktkod. 30396141
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30396141 100 mg
1 options
Produktkod. 30396141 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH953713100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-3-phenyllactic acid
CAS 828-01-3
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 100 mg
Synonym a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid(±)-, DL-3-phenyl Lactic Acid (8CI), b-Phenyl- Lactic Acid, (2CI), a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (RS)-3-Phenyllactic Acid, (±)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (±)-3-Phenyllactic Acid, (±)-b-Phenyllactic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, 3-Phenyl-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Phenyllactic Acid, Ba 2653, DL-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, DL-b-Phenyllactic Acid, NSC 2627, dl-Phenyllactic Acid, a-Hydroxy-b-phenylpropionic Acid, a-Hydroxyphenylpropanoic Acid, b-Phenyllactic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
LEDER OC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-3-fenylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063