Läs mer
DL-3-Phenylserine Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-3-Phenylserine Hydrate |
| CAS | 207605-47-8 |
| Molekylformel | C9H11NO3 . xH 2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | β-Hydroxy-phenylalanine Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2 |
| LEDER | O=C(C(C(C1=CC=CC=C1)O)N)O.O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.19 |