Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-4-klorfenylalanin, 98 %
Produktkod. 10408130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10408130 25 g Plastflaska 25g
10163060 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10408130 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 157280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2926.64 SEK
    2627.65 SEK / 25g
    Save 298.99 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7424-00-2
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.63
MDL-nummer MFCD00002601
InChI-nyckel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-klorfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-4-Chlorophenylalanine
Smältpunkt >240 °C
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lätt lösliga i etanol
Vatten 0,5 % max. (K.F.)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 199.64
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.