Läs mer
DL-4-Chlorophenylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-4-Chlorophenylglycine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 185.0244 |