missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-4-Hydroxyphenyl-2,6-d2-alanine-2-d1, CDN

Produktkod. 30320445
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320445 0.1 g 0.1g
30317475 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320445 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND16120.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Tyrosine-alpha,2,6-D3
CAS 73036-42-7
Molekylformel C9 D3 H8 N O3
Kvantitet 0.1 g
Synonym Tyrosine-α,2,6-d3 (9 CI), DL-Tyrosine-α,2,6-d3, DL-4-Hydroxyphenyl-2,6-d2-alanine-2-d1, DL-Tyrosine-α,2,6-D3, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,6-d2)propanoic-2-d acid, DL-Tyrosine-d3, DL-4-Hydroxyphenylalanine-d3
InChI formel InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/i1D,2 D,8 D
LEDER [2 H]c1cc(O)cc([2 H])c1CC([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-2-deuterio-3-(2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 184.207
Formel vikt 184.0927 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.