Läs mer
DL-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Tyrosine-beta,beta-D2 |
| CAS | 35693-18-6 |
| Molekylformel | C9 D2 H9 N O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Tyrosine-β,β-d2 (9 CI), DL-Tyrosine-β,β-d2 (ZCI), DL-Tyrosine-D2 (propanoic-3,3-D2 acid), 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-3,3-d2 acid, 4-Hydroxyphenyl-DL-alanine-3,3-d2, DL-Tyrosine-d2, DL-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2, DL-Tyrosine-β,β-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/i5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(N)C(=O)O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-3,3-dideuterio-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.2009 |
| Formel vikt | 183.0864 g/mol |
| Visa mer |