Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dl-5-Fluorotryptophan |
| CAS | 154-08-5 |
| Molekylformel | C11H11FN2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00005649 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-fluoro-dl-tryptophan, 5-fluorotryptophan, dl-5-fluorotryptophan, 2-amino-3-5-fluoro-1h-indol-3-yl propanoic acid, tryptophan, 5-fluoro, tryptophan, 5-fluoro-, dl, 5-fluoro-d,l-tryptophan, 2-amino-3-5-fluoroindol-3-yl propanoic acid, h-dl-trp 5-f-oh, dl-tryptophan, 5-fluoro |
| InChI-nyckel | INPQIVHQSQUEAJ-VIFPVBQESA-N |
| LEDER | [NH3+][C@@H](CC1=CNC2=CC=C(F)C=C12)C([O-])=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-azaniumyl-3-(5-fluoro-lH-indol-3-yl)propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.22 |
| Visa mer |