Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-5-hydroxitryptofan, 99 %
Produktkod. 11414933
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414933 5 g 5g
11404933 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414933 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12237.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56-69-9 | C11H12N2O3 | 220.23 g/mol
Det är en omedelbar prekursor som används för att bedöma central serotonerg funktion. Det användes för behandling av sömnlöshet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en omedelbar prekursor som används för att bedöma central serotonerg funktion. Det användes för behandling av sömnlöshet.
Löslighet Lösligt i vatten (4 mg
/ml vid 25 C), metanol.°
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvara på en sval, torr plats i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-69-9
Molekylformel C11H12N2O3
Molekylvikt (g/mol) 220.23
MDL-nummer MFCD00005651
InChI-nyckel LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-dl-tryptophan, 5-hydroxytryptophan, dl-5-hydroxytryptophan, 2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid, +--5-hydroxytryptophan, dl-hydroxytryptophan, dl-5-htp, 5-hydroxytryptophan dl-form, h-dl-trp 5-oh-oh, dl-pretonine
PubChem CID 144
ChEBI CHEBI:28171
IUPAC-namn 2-amino-3-(5-hydroxi-lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-5-Hydroxytryptophan
Smältpunkt ∼298°C (decomposition)
Beilstein 88199
Merck Index 14,4847
Löslighetsinformation Soluble in water (4mg/ml at 25°C),methanol.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.