Läs mer
DL-6-hydroxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyrahydrat, 96 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10155270 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10155270 250 mg Glasflaska 250mg
10721355 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10155270 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301942500
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 76824-99-2
Molekylformel C10H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 193.20
MDL-nummer MFCD03092912
InChI-nyckel CRAGDYRHPWTZJL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, akos 68, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid h2o, 6-oxidanyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate, d,l-6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 18525693
LEDER OC(=O)C1CC2=C(CN1)C=CC(O)=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 256 °C till 260 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 6-hydroxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyra;hydrat
Formel vikt 211.22
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.