missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-6-Hydroxy Norleucine, TRC

Produktkod. 30404073
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404073 500 mg
30400007 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30404073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH948855500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 305-77-1
Molekylformel C6 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 147.17
IUPAC-namn 2-amino-6-hydroxyhexanoic acid
LEDER NC(CCCCO)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-6-Hydroxy Norleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3/c7-5(6(9)10)3-1-2-4-8/h5,8H,1-4,7H2,(H,9,10)
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 147.0895
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.