Läs mer
DL-6-metyl-5-hepten-2-ol, 99 %
Produktkod. 10459680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10459680 25 mL 25ml
10350994 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10459680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187690250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 4630-06-2 | C8H16O | 128,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6-2-4630
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.21
MDL-nummer MFCD00004561
InChI-nyckel OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(O)CCC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8400g/mL, 0.84
Kokpunkt 78,0 °C (14,0 mmHg)
Flampunkt 67 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4475 till 1,4495
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Synonym 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
IUPAC-namn 6-metylhept-5-en-2-ol
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
Formel vikt 128.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.