Läs mer
DL-Adrenalinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30462844
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462844 10 mg
1 options
Produktkod. 30462844 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0614.12
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Epinephrine
CAS 329-65-7
Analyt- eller komponentnamn DL-Epinephrine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A, Dipivefrine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 183,0895 g/mol