Läs mer
DL-adrenalinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18050860
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18050860 25 mg
1 options
Produktkod. 18050860 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0614.120025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
DL-adrenalinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Adrenaline Hydrochloride
CAS 329-63-5
Analyt- eller komponentnamn DL-Adrenaline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline hydrochloride, (±)-Epinephrine hydrochloride, Asthmanefrin, Vaponefrin, dl-Adrenaline hydrochloride, dl-Epinephrine hydrochloride, DL-Adrenaline hydrochloride, Racepinephrine hydrochloride, (RS)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Dipivefrine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 219.67
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 219,0662 g/mol