Läs mer
DL-Adrenaline, Mikromol™
Produktkod. 30052523
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052523 25 mg
18061100 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052523 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0614.150025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
DL-Adrenaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Epinephrine
CAS 329-65-7
Analyt- eller komponentnamn DL-Epinephrine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine, Dipivefrine Hydrochloride Impurity A, Dipivefrine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
LEDER CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 183,0895 g/mol