Läs mer
DL-Adrenaline
Produktkod. 15495279
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495279 1 g 1g
15405289 5 g 5g
15415289 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63005.03
 Begränsad artikel
I lager
Ett hormon och en signalsubstans | CAS: 329-65-7 | C9H13NO3 | 183,207 g/mol
Ett hormon och en signalsubstans
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-65-7
Molekylformel C9H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 183.207
MDL-nummer MFCD00063027
InChI-nyckel UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-adrenaline, racepinephrine, racepinefrine, dl-epinephrine, +--adrenaline, epinephrine racemic, racepinefrina, racepinefrinum, +--epinephrine, 4-1-hydroxy-2-methylamino ethyl benzene-1,2-diol
PubChem CID 838
ChEBI CHEBI:33568
IUPAC-namn 4-[l-hydroxi-2-(metylamino)etyl]bensen-1,2-diol
LEDER CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Adrenaline
Smältpunkt 197 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Linjär formel (HO)2C6H3CH(CH2NHCH3)OH
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,3619
Formel vikt 183.2
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.