Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-alanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464913
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464913 250 g 250g
11454913 1000 g 1000g
11474913 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464913 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12230.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
DL-Alanin används i studier av blandad ligand (kelat) med övergångsmetaller som Cu(II), Zn(ll) och Cd(ll). Det är en funktionell komponent i alanincykeln som reglerar nivån av alaninaminotransferaser som kan användas som ett diagnostiskt verktyg för att förutsäga typ II-diabetes. Det används som ett modellreagens för utveckling av racemiska aminosyraupplösningstekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DL-Alanine används i studier av blandad ligand (kelat) med övergångsmetaller som Cu(II), Zn(ll) och Cd(ll). Det är en funktionell komponent i alanincykeln som reglerar nivån av alaninaminotransferaser som kan användas som ett diagnostiskt verktyg för att förutsäga typ II-diabetes. Det används som ett modellreagens för utveckling av racemiska aminosyraupplösningstekniker.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-72-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064408
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
IUPAC-namn 2-aminopropansyra
LEDER CC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Alanine
Smältpunkt ∼292 °C (uppdelning)
Beilstein 635807
Merck Index 14,204
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i alkohol.
Densitet 1.42
Kvantitet 250 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.