Läs mer
DL-Alanine, 99 %
Produktkod. 10123450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10123450 100 g Plastflaska 100g
10183490 500 g Plastflaska 500g
10647124 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10123450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 159091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    616.49 SEK
    506.65 SEK / 100g
    Save 109.84 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 302-72-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-72-7
Molekylformel C3H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
MDL-nummer MFCD00064408
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
PubChem CID 602
ChEBI CHEBI:16449
IUPAC-namn 2-aminopropansyra
LEDER CC(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Alanine
Smältpunkt 272,0 °C till 275,0 °C
Namnnotering 99%
Ammonium Max 200 ppm.
Arsenik (As) 1 ppm max.
pH 5,5 till 7 (2,5 % soln vid 25 °C)
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,2% max. (105 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror 0,5% max. (TLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 387
Sulfat 300 ppm max.
Merck Index 15, 197
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 156 g/L i vatten (20 °C). Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol, olöslig i eter och organiska lösningsmedel, löslig i mineralsyror, löslig i etanol 0,0087g/100g (25 °C)
Sublimeringspunkt >190 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 89.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.