Learn More
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride, 99%
Product Code. 11333146
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11333146 5 g 5g
11343146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11333146 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-27-6 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 617-27-6
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00013018
InChI-nyckel JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
PubChem CID 102560
IUPAC-namn etyl-2-aminopropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=O)C(C)N
Specifications
Kemiskt namn eller material DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 84°C to 86°C
Beilstein 3654425
Kvantitet 5 g
Formel vikt 153.61
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.