Läs mer
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10147080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10147080 25 g Glasflaska 25g
10776953 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10147080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 400430250
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-27-6
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.61
MDL-nummer MFCD00013018
InChI-nyckel JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet.hcl, h-dl-ala-oet hydrochloride, d,l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-dl-ala-oet hcl, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride 1:1, alanine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl alaninate hydrochloride
PubChem CID 102560
IUPAC-namn etyl-2-aminopropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=O)C(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 87.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(NH)2COOC2H5·HCl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 153.61
Procent renhet 99%
Fysisk form Granular Powder and Granules
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.