Läs mer
Dl-Alanine, teknisk, Fisher Chemical
Produktkod. 10670131 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10670131 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10670131 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/1160/48
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 200 °C
CAS 302-72-7
pH 5,5 till 7
Färg Vitt
Molekylformel C3H7NO2
Förpackning Pulverburk av plast
MDL-nummer MFCD00064408
InChI-nyckel QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(N)C(O)=O
IUPAC-namn 2-aminopropansyra
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Kvantitet 100 g
Formel vikt 89,09 g/mol
Fysisk form Pulver