Läs mer
DL-Alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6) |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 89.0477 |
| Frakt skick | Room Temperature |