Läs mer
DL-Alanine, TRC
Produktkod. 30179396
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179396 100 g
30179142 10 g
30179139 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA481400100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-72-7
Molekylformel C3 H7 N O2
Molekylvikt (g/mol) 89.09
Synonym Alanine, DL- (8CI), DL-Alanine, (R,S)-Alanine, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanine, DL-Ala, DL-α-Alanine, DL-α-Aminopropionic acid, NSC 7602, dl-2-Aminopropanoic acid, dl-Alanine
IUPAC-namn 2-aminopropansyra
LEDER CC(N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Alanine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 89.0477