Läs mer
DL-alpha-(Difluoromethyl)arginine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-a-(Difluoromethyl)arginine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14F2N4O2/c8-4(9)7(12,5(14)15)2-1-3-13-6(10)11/h4H,1-3,12H2,(H,14,15)(H4,10,11,13) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 224.1085 |
| Frakt skick | Room Temperature |