Läs mer
DL-alfa-metylbensylamin, TRC
Produktkod. 30135006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135006 5 g
30136298 25 g
30005993 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2890105G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-36-0
Molekylformel C8 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Synonym Benzenemethanamine, α-methyl-, 1-Phenylethanamine, α-Phenylethylamine
IUPAC-namn 1-fenyletanamin
LEDER CC(N)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-alpha-Methylbenzylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Formel vikt 121.0891
Procent renhet >95%