Läs mer
DL-alfa-Tocopherol, 97+%
Produktkod. 11418906
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418906 50 g 50g
11428906 250 g 250g
11408906 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17039.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.90 SEK
    468.65 SEK / 50g
    Save 53.25 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10191-41-0 | C29H50O2 | 430,72 g/mol
DL-α -Tokoferol används som en antioxidant som skyddar cellmembranets lipider från oxidativ skada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
DL-α -Tokoferol används som en antioxidant som skyddar cellmembranets lipider från oxidativ skada.
Löslighet
Blandbar med kloroform, vegetabiliska oljor, eter, aceton och alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10191-41-0
Molekylformel C29H50O2
Molekylvikt (g/mol) 430.72
MDL-nummer MFCD00072051
InChI-nyckel GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Synonym vitamin e, alpha-tocopherol, d-alpha-tocopherol, 5,7,8-trimethyltocol, +-alpha-tocopherol, r,r,r-alpha-tocopherol, phytogermine, eprolin, 2r,4'r,8'r-alpha-tocopherol, dl-a-tocopherol
PubChem CID 14985
ChEBI CHEBI:18145
IUPAC-namn (2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-ol
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1
Specifica
Kemiskt namn eller material DL-α-Tocopherol
Smältpunkt 2 °C till 4 °C
Densitet 0.950 g/mL
Kokpunkt 200 °C till 220 °C (0,1 mm)
Flampunkt 240 °C (464 °F)
Analysprocentintervall >97%
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 50 g
Beilstein 94012
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,10021
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform, vegetabiliska oljor, eter, aceton och alkohol. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 430.72
Procent renhet ≥97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-alpha-Tocopherol
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-tri methyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.