Läs mer
DL-alfa-Tocopherol, 97+%
Beskrivning
DL-α -Tokoferol används som en antioxidant som skyddar cellmembranets lipider från oxidativ skada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
DL-α -Tokoferol används som en antioxidant som skyddar cellmembranets lipider från oxidativ skada.
Löslighet
Blandbar med kloroform, vegetabiliska oljor, eter, aceton och alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-α-Tocopherol |
| Smältpunkt | 2 °C till 4 °C |
| Densitet | 0.950 g/mL |
| Kokpunkt | 200 °C till 220 °C (0,1 mm) |
| Flampunkt | 240 °C (464 °F) |
| Analysprocentintervall | >97% |
| Brytningsindex | 1.505 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 94012 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- DL-alpha-Tocopherol
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: DL-alpha-Tocopherol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.