Läs mer
DL-alfa-tokoferolacetat, 96,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11497640 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497640 5 g 5g
11407650 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497640 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210055905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 5g
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7695-91-2
Molekylformel C31H52O3
Molekylvikt (g/mol) 472.754
InChI-nyckel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-namn [(2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-yl]acetat
LEDER CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-α-Tocopherol acetate
Färg Grön-Gul
Densitet 0.953g/mL
Analysprocentintervall 96.80%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 472.8
Fysisk form Viskös, oljig vätska. Kan stelna i kylan