Läs mer
DL-alfa-tokoferolacetatpulver, MP Biomedicals™
Produktkod. 11427630 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427630 25 g 25g
11437630 100 g 100g
11447630 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427630 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210055525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    764.26 SEK
    666.00 SEK / 25g
    Save 98.26 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 7695-91-2
Molekylformel C31H52O3
Molekylvikt (g/mol) 472.754
MDL-nummer MFCD00072042
InChI-nyckel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-namn [(2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-yl]acetat
LEDER CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-α-Tocopherol acetate
Namnnotering Cell Biology and Analysis
Densitet 0.96g/mL at 20°C
Analysprocentintervall 250U/g
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver