Läs mer
DL-alfa-tokoferolacetatpulver, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-α-Tocopherol acetate |
| Namnnotering | Cell Biology and Analysis |
| Densitet | 0.96g/mL at 20°C |
| Analysprocentintervall | 250U/g |
| Kvantitet | 100 g |
| Fysisk form | Pulver |