Läs mer
DL-alfa-Tocopherylacetat (vitamin E-acetat) 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325781
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325781 1 ml
1 options
Produktkod. 30325781 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17924320AL10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin E acetate (DL-alpha-Tocopherol acetate)
CAS 52225-20-4
Analyt- eller komponentnamn Vitamin E acetate (DL-alpha-Tocopherol acetate)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C31 H52 O3
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R*(4R*,8R*)]-(±)-, 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, acetate, (2R)-rel- (9CI), (±)-α-Tocopherol acetate, Alfacol, DL-α-Tocopherol acetate, DL-α-Tocopheryl acetate, Detulin, Diluvac Forte, E-Vimin, Ephynal, Eusovit, Evigen, Fertilvit, Gevex, OptoVit E, Rovimix E, Rovimix E 50, Rovimix E 50AS, Rovimix E 50Ads, Rovimix E 50SD, SynAC, Syntopherol acetate, Toco500, Tocopherol acetate, Vitagutt, all-rac-α-Tocopheryl acetate, dl-Vitamin E acetate, dl-α-Tocopherol acetate, dl-α-Tocopheryl acetate, α-Tocopherol acetate, α-Tocopheryl acetate
InChI formel InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
LEDER CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-namn [(2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 472.74
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 472,3916 g/mol