Läs mer
DL-α -Amino-n-smörsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11443110 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443110 25 g 25g
11453110 100 g 100g
11463110 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443110 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210043025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.00 SEK
    689.38 SEK / 25g
    Save 34.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 56-12-2
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.121
MDL-nummer MFCD00008093
InChI-nyckel BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC-namn 4-aminosmörsyra
LEDER C(CC(=O)O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Alpha-Amino-n-Butyric Acid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 103.12