Läs mer
DL-Aminoglutetimid, 99 %
Produktkod. 15484599
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484599 25 g 25g
15464599 1 g 1g
15474599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484599 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62182.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
CAS: 125-84-8 | C13H16N2O2 | 232,283 g/mol
Aminoglutetimid används för att minska produktionen av könshormoner och undertrycka tillväxten av tumörer som behöver könshormoner för att växa. Det blockerar produktionen av steroider som härrör från kolesterol och används kliniskt vid behandling av Cushings syndrom och metastaserad bröstcancer. Det är också ett missbruk av kroppsbyggare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i vatten (
2 mg/ml vid 20 C), °metanol (50 mg/ml), etanol (7 mg/ml vid 25 °C), DMSO (20 mg/ml vid 25 °C) och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 125-84-8
Molekylformel C13H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 232.283
MDL-nummer MFCD00010122
InChI-nyckel ROBVIMPUHSLWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoglutethimide, dl-aminoglutethimide, cytadren, orimeten, p-aminoglutethimide, elipten, 3-4-aminophenyl-3-ethylpiperidine-2,6-dione, aminoglutetimida, 3-4-aminophenyl-3-ethyl-2,6-piperidinedione, aminoglutethimidum
PubChem CID 2145
ChEBI CHEBI:2654
IUPAC-namn 3-(4-aminofenyl)-3-etylpiperidin-2,6-dion
LEDER CCC1(CCC(=O)NC1=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Aminoglutethimide
Smältpunkt 152 °C till 154 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,440
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2 mg/ml vid 20 °C), metanol (50 mg/ml), etanol (7 mg/ml vid 25 °C), DMSO (20 mg/ml vid 25 °C) och kloroform.
Formel vikt 232.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.